Documenti fondamentali
HT-MEEAA100
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid
Sinonimo/i:
O-[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]glycolic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(OCH2CH2)2OCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18
Beilstein:
1769137
Numero CE:
Numero MDL:
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
140 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Haoyu Liu et al.
Carbohydrate polymers, 113, 480-489 (2014-09-27)
Polymer design and selection are crucial to the development of amorphous solid dispersions (ASD) for solubilization of otherwise poorly water-soluble drugs. The matrix polymer is required to interact strongly at the molecular level with the drug to prevent recrystallization, but