HAM59000-20
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1710 BFP, volume 100 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caratteristiche
model 1710 BFP
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 59000-20
Parametri
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
Diam. int. × diam. est.
2.30 mm × 7.75 mm
Volume
100 μL
Categorie correlate
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)