Documenti fondamentali
HAM59000-55
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1025 BFP, volume 25 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 315.00
CHF 315.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 315.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 315.00
Check Cart for Availability
Materiali
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caratteristiche
model 1025 BFP
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 59000-55
Parametri
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
Diam. int. × diam. est.
23.0 mm × 27.1 mm
Volume
25 mL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)