Documenti fondamentali
HAM238160
Hamilton® Single Pore lab pH electrode
glass, S7 connector
Scegli un formato
1 EA
CHF 446.00
CHF 446.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 446.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
NACRES:
NA.23
CHF 446.00
Check Cart for Availability
Materiali
cylindrical H glass membrane
glass
single pore diaphragm
Caratteristiche
autoclavable: no
electrode Skylyte-CL electrolyte
S7 connector
Parametri
0-100 °C temp. range
Diametro
12 mm
pH
0-14
Categorie correlate
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)