Documenti fondamentali
Z113077
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass pH electrode
Standard pin connector
Scegli un formato
1 EA
CHF 180.00
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 180.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Parametri
−5-110 °C temperature
Descrizione generale
For applications where a separate reference electrode is required. Fast response over the full pH range with low sodium ion error. Useful for highly acidic or highly alkaline samples.
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)