Documenti fondamentali
HAM238400
Hamilton® Double Pore lab pH electrode
portable measurement, glass, S7 connector
Scegli un formato
1 EA
CHF 469.00
CHF 469.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 469.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
CHF 469.00
Check Cart for Availability
Materiali
glass
single pore diaphragm
spear HF glass membrane
Caratteristiche
autoclavable: no
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
portable measurement
Parametri
0-60 °C temp. range
Diametro
12 mm
Prof. immersione
15 mm
pH
0-14
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)