Key Documents
H37806
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(CH3)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. eboll.
313 °C (lit.)
Punto di fusione
129-131 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)