Documenti fondamentali
CRM72531
Supelco
Methyl 3-[[(2RS)-2-(ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2- carboxylate hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Ethylarticaine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 543.00
CHF 543.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 543.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2O3S · HCl
Peso molecolare:
306.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 543.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Famiglia di API
articaine
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[s]1c(c(c(c1)C)NC(=O)C(NCC)C)C(=O)OC.Cl
InChI
1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-5-13-8(3)11(15)14-9-7(2)6-18-10(9)12(16)17-4;/h6,8,13H,5H2,1-4H3,(H,14,15);1H
DMBWEOCBFCYSIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)