H19859
2-Hydroxybenzimidazole
97%
Sinonimo/i:
2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-benzimidazol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1