Vai a
FORMD-RO
Roche
Formato deidrogenasi
from Candida boidinii
Sinonimo/i:
FDH, Ossidoriduttasi formato:NAD+
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
80 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 267.00
250 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 617.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
Numero CE:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~0.4 units/mg protein (At 25 °C with formate as the substrate.)
Biological source:
yeast (Candida boidini)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥10-20 % (w/w)
CHF 267.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
yeast (Candida boidini)
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized
specific activity
~0.4 units/mg protein (At 25 °C with formate as the substrate.)
mol wt
74 kDa
packaging
pkg of 250 U (10837016001), pkg of 80 U (10244678001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
≥10-20 % (w/w)
technique(s)
activity assay: suitable
color
off-white
optimum pH
7.5-8.5
solubility
water: soluble 10 g/L
suitability
suitable for gel electrophoresis
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
ADH <0.0500%, LDH <0.0500%, MDH <0.1000%
storage temp.
2-8°C
General description
Ossidoriduttasi formato:NAD+
La formato deidrogenasi fa parte della superfamiglia delle deidrogenasi D-specifiche 2-idrossi acido. È un dimero di due subunità identiche. L′enzima ha un residuo di cisteina essenziale per l′attività e l′integrità strutturale.[1]
Application
Usato soprattutto nei sistemi di riciclo del cofattore per il NADH.[2]
Biochem/physiol Actions
Specificità del substrato e Km:
La formato deidrogenasi reagisce solo con formato (Km = 13 mM a 30 °C e pH 7,5; 11 mM a 25 °C e pH 7,5) e NAD (Km 0,09 mM; 30 °C; pH 7,5). Non reagisce con acetato, ossalato, lattato, succinato, propionato o ascorbato e non riduce il NADP.
Preparation Note
Conservare in condizioni asciutte.
Analysis Note
Contaminanti: <0,005% ciascuno, LDH e ADH, <0,1% MDH
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Una unità (U) di formato deidrogenasi ossida 1 μmole di acido formico a CO2 in 1 minuto a +25 °C e pH 7,6. Il suddetto saggio produce 1 mmole di NADH per mmole di formato ossidato.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F8649LMDH-ROM1567
Formato deidrogenasi from Candida boidinii
Roche
FORMD-RO
Formato deidrogenasi
specific activity
~0.4 units/mg protein (At 25 °C with formate as the substrate.)
specific activity
5.0-15.0 units/mg protein
specific activity
~1200 units/mg protein (At 25 °C with oxaloacetate as the substrate.)
specific activity
≥600 units/mg protein (biuret)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
biological source
yeast (Candida boidini)
biological source
fungus (Candida boidinii)
biological source
Porcine heart (mitochondrial)
biological source
-
suitability
suitable for gel electrophoresis
suitability
-
suitability
suitable for Western blot
suitability
-
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
solution, suspension
form
ammonium sulfate suspension
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)