D108200
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
Gentisaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
97-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H
CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves