Documenti fondamentali
GF98894008
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI020200
Scegli un formato
1 EA
CHF 654.00
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 654.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 988-940-08
Misura × spessore
1 m × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)