Documenti fondamentali
FSLW03700
Millipore
Filtri a membrana in PTFE, pori da 3,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Fluoropore®
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
3.0 μm pore size
85 % porosity
Materiali:
PTFE membrane
plain filter
white filter
Caratteristiche:
hydrophobic
Diam. filtro:
37 mm
Spessore:
150 μm
Sterilità:
non-sterile
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. filtro
37 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
3.0 μm pore size
85 % porosity
Punto di bolla
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La membrana idorfoba Fluoropore® è data da un polimero di politetrafluoroetilene (PTFE) legato a polietilene ad alta densità. Questa membrana con compatibilità chimica e uniformità nelle prestazioni può essere utilizzata per la preparazione dei campioni per spettroscopia ultravioletta (UV), monitoraggio dell'aria, chiarificazione di acidi, basi e solventi.
Applicazioni
Il filtro a membrana Fluoropore® è stato utilizzato come filtro nel campionatore di aerosol del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) per la raccolta di bioaerosol.
Il filtro a membrana Fluoropore è altresì indicato per il monitoraggio dell′aria
Caratteristiche e vantaggi
  • Biologicamente e chimicamente inerte.
  • La porosità elevata consente elevati valori di portata.
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Angela R Lemons et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (135) (2018-05-22)
Traditional methods of identifying fungal exposures in occupational environments, such as culture and microscopy-based approaches, have several limitations that have resulted in the exclusion of many species. Advances in the field over the last two decades have led occupational health