GF52959785
Zinc
foil, 300x300mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
Sinonimo/i:
Zinc, ZN000250
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 529-597-85
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
300x300 mm × 0.1 mm
P. eboll.
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3