Documenti fondamentali
GF97592305
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 50 m, 0.05 mm diameter, condition metallic glass
Sinonimo/i:
FE845050
Scegli un formato
1 EA
CHF 574.00
CHF 574.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 574.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 574.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 975-923-05
Lunghezza
50 m
Diametro
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)