Documenti
GF94068838
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 940-688-38
Lunghezza
2 m
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3