Documenti fondamentali
GF23931570
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, L 10 m, grade heat sealable
Sinonimo/i:
PP301351
Scegli un formato
1 EA
CHF 793.00
CHF 793.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 793.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 793.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 239-315-70
Lunghezza
10 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)