GF03782864
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301025
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 037-828-64
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3