Documenti fondamentali
GF93878263
Aluminum carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.%
Sinonimo/i:
AL516010
Scegli un formato
1 EA
CHF 619.00
CHF 619.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 619.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 619.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 938-782-63
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)