Documenti fondamentali
GF92564916
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
B 626010
Scegli un formato
1 EA
CHF 465.00
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 465.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 925-649-16
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Is this product safe to ingest in very small quantities?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.