Documenti fondamentali
GF44799935
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinonimo/i:
SI536020
Scegli un formato
1 EA
CHF 318.00
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 318.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥85%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 447-999-35
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
10 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)