Documenti fondamentali
GF91133298
Stainless steel - AISI 347
foil, thickness 0.05 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Nb%, size 50 × 50 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FE230210
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 911-332-98
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)