Documenti fondamentali
GF90087677
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), film, thickness 0.5 mm, L 2 m
Sinonimo/i:
AM371050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 900-876-77
Lunghezza
2 m
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)