Documenti fondamentali
GF89756353
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607920
Scegli un formato
1 EA
CHF 428.00
CHF 428.00
Spedizione prevista il04 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 428.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 428.00
Spedizione prevista il04 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 897-563-53
Lunghezza
50 mm
Diametro
12.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)