Documenti fondamentali
GF88766230
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinonimo/i:
V 536010
Scegli un formato
1 EA
CHF 2’430.00
CHF 2’430.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 2’430.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 2’430.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 887-662-30
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)