Documenti fondamentali
GF87410819
Lithium fluoride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.995%
Sinonimo/i:
LI516101
Scegli un formato
1 EA
CHF 327.00
CHF 327.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 327.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 327.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.995%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 874-108-19
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)