934690
Graphite
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
Carbon anode, Graphite anode
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
copper substrate (current collector)
Livello qualitativo
Grado
battery grade
Descrizione
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Saggio
≥98% (active material characteristic)
Composizione
Active material loading 6.5 mg/cm2 ± 5%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Misura
10 μm , copper current collector
5 in. × 10 in.
60 μm , excluding current collector
Dimensione particelle
15-20 μm (active material characteristic)
Capacità
≥370 mAh/g (Nominal Discharge)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)