GF87090958
Boron nitride
rod, 6.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 870-909-58
Lunghezza
100 mm
Diametro
6.4 mm