Documenti
GF81430792
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 76.2 mm, L 100 mm, natural
Sinonimo/i:
ET317970
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 814-307-92
Lunghezza
100 mm
Diametro
76.2 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3