Documenti fondamentali
GF80053051
Stainless steel - AISI 304l
foil, thickness 3.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 50 × 50 mm, condition scotch-briteö polish finish both sides
Sinonimo/i:
FA140551
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 800-530-51
Misura
50 × 50 mm
Spessore
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)