Documenti
GF48743635
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 300 × 300 mm, thickness 0.6 mm
Sinonimo/i:
FE228720
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 487-436-35
Apertura nominale
0.54 mm
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3