Documenti fondamentali
GF79630308
Silicon monoxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
SI546010
Scegli un formato
1 EA
CHF 363.00
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 363.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.999%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 796-303-08
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)