Documenti fondamentali
GF93494177
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
SI006030
Scegli un formato
1 EA
CHF 334.00
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 334.00
About This Item
Formula condensata:
Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141911
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.999%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 934-941-77
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. ebollizione
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Silicon nanopowder, <100 nm particle size (TEM), ≥98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
633097
Silicon
Silicon pieces, 99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
343250
Silicon
Silicon metal NIST® SRM® 57b
NIST57B
Silicon metal