Documenti fondamentali
GF79436076
Vanadium
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.7+%
Sinonimo/i:
V 006030
Scegli un formato
1 EA
CHF 433.00
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 433.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
V
Numero CAS:
Peso molecolare:
50.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141749
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 794-360-76
Resistività
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. ebollizione
3380 °C (lit.)
Punto di fusione
1890 °C (lit.)
Densità
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[V]
InChI
1S/V
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)