Documenti fondamentali
GF77734615
Aluminum nitride
powder, 50 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99%
Sinonimo/i:
AL526020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 777-346-15
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
50 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)