Key Documents
GF77206518
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 20 m, filament diameter 0.015mm
Sinonimo/i:
SI675721
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 772-065-18
Lunghezza
20 m
Diametro
0.015 mm , filament diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation