Documenti fondamentali
GF76788848
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.5 mm, L 0.5 m, gray
Sinonimo/i:
ES301485
Scegli un formato
1 EA
CHF 166.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 166.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 767-888-48
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.5 mm
Colore
gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)