Documenti
GF75024772
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), rod, diam. 25 mm, L 100 mm, condition semi-crystalline
Sinonimo/i:
ES307925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 750-247-72
Lunghezza
100 mm
Diametro
25 mm