Documenti fondamentali
GF72528239
Boron
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 98.%
Sinonimo/i:
B 006012
Scegli un formato
1 EA
CHF 567.00
CHF 567.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 567.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141907
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 567.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 725-282-39
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Boron crystalline, 1 cm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266620
Boron