Documenti fondamentali
601551
Sigma-Aldrich
Boron-10B
≥99% 10B
About This Item
Formula condensata:
10B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.01
Codice UNSPSC:
12141907
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99% 10B
Stato
solid
PM
10.11 by atom % calculation
InChI
1S/B/i1-1
ZOXJGFHDIHLPTG-BJUDXGSMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Boron crystalline, 1 cm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266620
Boron
Lithium-6Li chunks, in mineral oil, 95 atom % 6Li
Sigma-Aldrich
340421
Lithium-6Li
Questions
  1. In what form it is avilable ?
    1 answer
    1. This product is available in solid form.