Documenti fondamentali
GF70012370
Boron
powder, weight 100 g, mean particle size (fsss) 0.9 micron, purity 95+%
Sinonimo/i:
B 006041
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’230.00
CHF 1’230.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’230.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141907
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’230.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 700-123-70
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Peso
100 g
Dimens. media particelle
0.9 μm (FSSR)
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)