GF70438518
Silicon
rod, 40mm, diameter 20mm, single crystal, -100, 99.999%
Sinonimo/i:
Silicon, SI007930
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 704-385-18
L × diam.
40 mm × 20 mm
P. eboll.
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3