Documenti fondamentali
GF34405297
Boron
powder, mean particle size (fsss) 1 micron, weight 100 g, purity 92.1%
Sinonimo/i:
B 006020
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’360.00
CHF 1’360.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’360.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141907
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’360.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
92.1%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 344-052-97
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Peso
100 g
Dimens. media particelle
1 μm (FSSR)
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)