Documenti fondamentali
GF66925895
Iron
wire, 1.0 mm diameter, length 100 m, purity 99.5%
Sinonimo/i:
FE005172
Scegli un formato
1 EA
CHF 385.00
CHF 385.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 385.00
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 385.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 669-258-95
Resistività
9.71 μΩ-cm
Lunghezza
100 m
Diametro
1.0 mm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)