Documenti fondamentali
GF37093800
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g, 98%
Sinonimo/i:
NI076011
Scegli un formato
1 EA
CHF 589.00
CHF 589.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 589.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 589.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 370-938-00
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)