Documenti fondamentali
GF66333506
Polyetherimide
(PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, natural
Sinonimo/i:
EI316300
Scegli un formato
1 EA
CHF 234.00
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 234.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 663-335-06
Peso
200 g
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
3 mm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
GF55076654GF45296905GF29202858
Polyetherimide (PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, natural
GF66333506
Polyetherimide
Polyetherimide (PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, natural
GF55076654
Polyetherimide
Polyetherimide (PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, natural
GF45296905
Polyetherimide
Polyetherimide (PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
GF29202858
Polyetherimide
form
granular
form
granular
form
granular
form
granular
weight
200 g
weight
1000 g
weight
500 g
weight
100 g
color
natural
color
natural
color
natural
color
natural
nominal granule size
3 mm
nominal granule size
3 mm
nominal granule size
3 mm
nominal granule size
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)