Documenti fondamentali
GF65119204
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, condition machining feedstock
Sinonimo/i:
AM373200
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’500.00
CHF 1’500.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’500.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 1’500.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 651-192-04
Misura
300 × 300 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)