Documenti
GF05913121
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
AM377925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 059-131-21
Lunghezza
1000 mm
Diametro
25 mm