Documenti fondamentali
GF58056330
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), powder, max. particle size 50micron, weight 2000 g, min. particle size 10micron
Sinonimo/i:
AM376010
Scegli un formato
1 EA
CHF 826.00
CHF 826.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 826.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 826.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 580-563-30
Peso
2000 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)