Documenti fondamentali
GF63977439
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.13 mm
Sinonimo/i:
FF217199
Scegli un formato
1 EA
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 250.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 639-774-39
Lunghezza
500 mm
D.E.
1.65 mm
Spessore delle pareti
0.13 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)